missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Violeta de etilo, 80 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl Violet |
Contenido de tinte | 75% min. |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Lambda máx | 593 to 599nm (c=0.1, H2O) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 492.14 |
Pérdida por secado | 4% max. |
Porcentaje de pureza | 80% |
Cantidad | 5 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'