Learn More
Etilbenceno, 99,8 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448472
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-41-4
Número MDL MFCD00011647
Clave InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Nombre IUPAC etilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene
Nombre de nota 99.8%
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 136.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H10
Fórmula lineal C6H5C2H5
Índice de refracción 1.4940 to 1.4970
Cantidad 500 mL
Beilstein 05, II, 274
Índice Merck 15, 3820
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, carbon tetrachloride,, ether and sulfur dioxide, slightly soluble in chloroform, insoluble in ammonia
Peso molecular (g/mol) 106.17
Viscosidad 0.63 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.