Learn More
Ethylbenzene, puriss. p.a., ≥99.0% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15640660
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
CAS 100-41-4
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.168
Número MDL MFCD00011647
Clave InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Nombre IUPAC etilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene
Densidad 0.867g/mL at 25°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Fórmula lineal C6H5C2H5
Cantidad 1 L
Número UN UN1175
Beilstein 1901871
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Grado Puriss. P.a.