Learn More
Ethylbenzene, puriss. p.a., ≥99.0% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
51.46€ - 132.40€
CAS 100-41-4
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.168
Número MDL MFCD00011647
Clave InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Nombre IUPAC etilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15650660
Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
03080-250ML
250 mL
51.46€
250 ml
15640660
Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
03080-1L
1 L
132.40€
1 litro
100-41-4
106.168
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
7500
etilbenceno
C8H10
MFCD00011647
phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
CHEBI:16101
CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Ethylbenzene
0.867g/mL at 25°C
C8H10
MFCD00011647
1901871
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
etilbenceno
7500
106.17g/mol
Puriss. P.a.
100-41-4
15°C (59°F)
C6H5C2H5
UN1175
phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
CCC1=CC=CC=C1
106.168
CHEBI:16101
≥99.0% (GC)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P261-P273-P301 + P310-P304 + P340 + P312-P331
H225-H304-H332-H373-H412
missing translation for 'dotInformation' : Clase 3 - PG 2 - Etilbenceno
missing translation for 'einecsNumber' : 202-849-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DA0700000
Nombre del producto
  • Ethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethylbenzene