Learn More
Etilbenceno, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Descripción
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Estándar orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos.
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
Etilbenceno | 100-41-4 | 1000 μ g/ml |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylbenzene |
CAS | 100-41-4, 67-56-1 |
Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
Cantidad | 1 mL |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
Fórmula molecular | C8H10 |
Clave InChI | YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, ethylbenzene
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.