Learn More
etilo1-metilciclopropano-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10794383
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
CAS 71441-76-4
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00001284
Clave InChI IZPYNZLFBUQGCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 544234
Nombre IUPAC etilo 1-metilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.9180g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CH3C3H4C(O)OCH2CH3
Cantidad 10 g
Sinónimo ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate, 1-methylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl1-methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methylcyclopropane-carboxylate, 1-methylcyclopropanoic acid ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl-1-methylcyclopropane, ethyl 1-methylcyclopropan-1-carboxylate, ethyl 1-methyl cyclopropane-1-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 97%