Learn More
Etilo4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylate |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.31 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Título del producto
Etilo4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido