Learn More
6-hidroxi-4-yodo-4H-cromeno-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10522272
6-hidroxi-4-yodo-4H-cromeno-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10522272
10 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10522272
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB10203EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35204-44-5
Fórmula molecular C12H9IO4
Peso molecular (g/mol) 344.10
Número MDL MFCD00100378
Clave InChI HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2775235
Nombre IUPAC etil 6-yodo-4-oxo-4H-cromeno-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
6-hidroxi-4-yodo-4H-cromeno-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™ >