Learn More
Cloroacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10657262
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-39-5
Número MDL MFCD00000932
Clave InChI VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
PubChem CID 7751
Nombre IUPAC 2-cloroacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCl
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl chloroacetate
Punto de fusión -26.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 142.0°C to 145.0°C
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7ClO2
Fórmula lineal ClCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 2.5 L
Gravedad específica 1.15
Peso molecular (g/mol) 122.548
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl chloroacetate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.