Learn More
Clorofosfito de etileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Ethylene chlorophosphite acts as a phosphitylating agent involved in the preparation of phosphocholine and spirophosphoranes. For example, it is used in the phosphorylation of p-tert-butyl(thia)calixarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorofosfito de etileno actúa como agente fosfitilante implicado en la preparación de fosfocolina y espirofosforanos. Por ejemplo, se utiliza en la fosforilación de p-terc-butil(tia)calixarenos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con el agua.
El clorofosfito de etileno actúa como agente fosfitilante implicado en la preparación de fosfocolina y espirofosforanos. Por ejemplo, se utiliza en la fosforilación de p-terc-butil(tia)calixarenos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con el agua.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylene chlorophosphite |
Densidad | 1.415 |
Punto de ebullición | 46°C to 47°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 86°C (186°F) |
Índice de refracción | 1.491 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 506179 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Sinónimo | ethylene chlorophosphite, 1,3,2-dioxaphospholane, 2-chloro, ethylene cyclo-chlorophosphite, acmc-209pnx, 1,3,2-dioxaphospholane,2-chloro, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene phosphorochloridite 2-chloro-1,3,2-dioxap, inchi=1/c2h4clo2p/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2h |