Learn More
Etilenglicol, + 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10326740
Etilenglicol, + 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326740
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10326740
Marca: Thermo Scientific Acros 146750010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13°C
Nombre de nota 99+%
Información de descomposición >500°C
Densidad 1.1130g/mL
Punto de ebullición 196.0°C to 198.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 116°C (240.8°F)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido viscoso
Índice de refracción 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 0.12mmHg at 20°C
Beilstein 01, 465
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Índice Merck 15, 3852
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/09/2024 Catalog Number146750010,146750025,146750250
Número de loteB0547476A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number146750010,146750025,146750250
Número de loteA0463012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2024 Catalog Number146750010,146750025,146750250
Número de loteA0458014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2023 Catalog Number146750010,146750025,146750250
Número de loteB0542332A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number146750010,146750025,146750250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • Multiple Manufacturers
    Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.
    Promo Code: 24127
    Expires2025-05-31
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Etilenglicol, + 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >