Learn More
Etilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11428920
Etilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428920
250 g
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11428920
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11591.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilenglicol se utiliza como precursor para la síntesis de polímeros como fibras de poliéster, resinas y polietileno tereftalato, que se puede aplicar en la fabricación de botellas de plástico. Actúa como intermediario en la síntesis del 1,4-dioxano. Desempeña un papel importante en la síntesis orgánica como grupo protector para los grupos carbonilo. Es un desecante útil debido a su alto punto de ebullición y afinidad con el agua. Desempeña un papel importante para eliminar el vapor de agua del gas natural antes de continuar con otros procesos. Su principal aplicación es como medio de transferencia de calor de convección en automóviles y ordenadores refrigerados por líquido.
Solubilidad
Miscible con agua, tolueno, tetrahidrofurano, alcohol, cloroformo y otros disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, aldehídos y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.113
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.431
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Índice Merck 14,3798
Información de solubilidad Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP21L031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/03/2025 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
Número de lote10253545 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
Número de lote10252343 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/09/2024 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
Número de loteT09K050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/07/2024 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
Número de loteT09K051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/07/2024 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethylene glycol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Etilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >