Learn More
Etilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474663
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
11474663 2500 g 2500 g
11428920 250 g 250 g
11464663 500 g 500 g
11484663 10,000 g 10000 g
4 options
Código de producto. 11474663
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11591.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilenglicol se utiliza como precursor para la síntesis de polímeros como fibras de poliéster, resinas y polietileno tereftalato, que se puede aplicar en la fabricación de botellas de plástico. Actúa como intermediario en la síntesis del 1,4-dioxano. Desempeña un papel importante en la síntesis orgánica como grupo protector para los grupos carbonilo. Es un desecante útil debido a su alto punto de ebullición y afinidad con el agua. Desempeña un papel importante para eliminar el vapor de agua del gas natural antes de continuar con otros procesos. Su principal aplicación es como medio de transferencia de calor de convección en automóviles y ordenadores refrigerados por líquido.
Solubilidad
Miscible con agua, tolueno, tetrahidrofurano, alcohol, cloroformo y otros disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, aldehídos y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Specifica
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.113
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Cantidad 2500 g
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.431
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Índice Merck 14,3798
Información de solubilidad Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Porcentaje de pureza 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: ethylene glycol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.