Learn More
Etilenglicol butil éter, ≥99 %, Honeywell™
Código de producto. 15635780 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 15635780
Marca: Honeywell Research Chemicals 5375511L
Solicitar formato a granel o personalizado
≥99%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol butyl ether
CAS 111-76-2
Punto de fusión -74.8°C
Color Incolora
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Punto de ebullición 168°C to 172°C (1013 hPa)
Límite de explosión 0.106
Temperatura de inflamación 67°C (152.6°F)
Punto de ignición 473°F
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O2
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Número MDL MFCD00002884
Cantidad 1 L
Beilstein 1732511
Sinónimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Información de solubilidad 900g/L at 20°C Solubility in water
Clave InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCO
Nombre IUPAC 2-butoxietanol
Peso molecular (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Densidad del vapor 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.17g/mol
Presión de vapor 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol butyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether; butyl cellosolve