Learn More
Etilenglicol dimetil éter, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
58.79€ - 308.54€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol dimethyl ether
Punto de fusión -69.0°C
CAS 110-71-4
Densidad 0.8670g/mL
Punto de ebullición 84.0°C to 86.0°C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11904731
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
442981000
100 mL
58.79€
100 ml
11994721
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
442980010
1 L
308.54€
1 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Ethylene glycol dimethyl ether
110-71-4
84.0°C to 86.0°C
1.3785 to 1.3805
CH3OCH2CH2OCH3
0.005% max.
Solubility in water: miscible. Other solubilities: solulbe in hydrocarbon solvents, soluble in ethanol, ethyl ether, acetone, carbon, tetrachloride, benzene, dichloroethane
99.5%
-69.0°C
0.8670g/mL
−6°C
0.867
1.1 mPa.s (20°C)
monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
90.12
Extra seco sobre tamiz molecular
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS HNocivo en caso de inhalación. Puede dañar la fertilidad. Puede dañar al feto. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede formar peróxidos explosivos.
Declaración de GHS PPedir instrucciones especiales antes del uso. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si se encuentra mal. Utilizar guantes protectores/ropa protectora. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición - No fumar. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Peligro
Nombre del producto
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.