Learn More
Etilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460083
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Amina muy básica que sirve como bloque de compuesto básico en síntesis química
Ethylenediamine is a strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis. It is used as a solvent to dissolve proteins such as albumins and casein. It is widely used for color photography developers, binders, adhesives, fabric softeners, curing agents for epoxys and dyes. As a corrosion inhibitor, it plays a vital role in paints and coolants. It is used as an intermediate in the preparation of polyamide resins, fuel additives and lubricants. It acts as a precursor for many polymers like polyurethane fibers and poly(amidoamine), ethylenediamine dihydroiodide (EDDI) as well as the bleaching activator, tetraacetylethylenediamine. It is an important chelating ligand used in the preparation of coordination compounds viz. tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride. It is also involved in the manufacture of many industrial chemicals and forms derivatives with carboxylic acids, nitriles, alcohols, alkylating agents, carbon disulfide, aldehydes and ketones. It is a basic building block to prepare heterocyclic compound such as imidazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La etilendiamina es una amina muy básica que sirve de compuesto básico en síntesis química. Se utiliza para disolver proteínas como la albúmina y la caseína. También se usa a menudo para reveladores de fotografía a color, aglutinantes, adhesivos, suavizantes de tejidos, endurecedores de epoxis y colorantes. Como inhibidor de la corrosión, desempeña un papel vital en pinturas y refrigerantes. Se utiliza como intermedio en la preparación de resinas de poliamida, aditivos combustibles y lubricantes. Actúa como precursor para muchos polímeros, como las fibras de poliuretano y la poli(amidoamina), el dihidroyoduro de etilendiamina (EDDI) y el compuesto activador de blanqueo tetraacetiletilenodiamina. Es un importante ligando quelante que se utiliza en la preparación de compuestos de coordinación, en concreto, del cloruro de tris(etilendiamina)cobalto(III). También participa en la fabricación de muchos productos químicos industriales y derivados de fórmulas con ácidos carboxílicos, nitrilos, alcoholes, agentes alquilantes, disulfuro de carbono, aldehídos y cetonas. Es un compuesto básico para preparar compuestos heterocíclicos como las imidazolidinas.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, haluros de fósforo, aldehídos y haluros orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-15-3
Fórmula molecular C2H8N2
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00008204
Clave InChI PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
Nombre IUPAC etano-1,2-diamina
SMILES NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine
Punto de fusión 8°C to 11°C
Densidad 0.899
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal H2NCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4565
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1604
Beilstein 605263
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3795
Información de solubilidad Miscible with water and alcohol; Slightly miscible with ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylenediamine