Learn More
Ácido etilendiaminetraacético (solución de 0,5 M/pH 8,0), Fisher BioReagents
Código de producto. 10306983
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
20 litros
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306983 100 ml Frasco de polietileno 100 ML
10182903 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
10628203 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
10073074 20 L Poly CUBE 20 litros
4 options
Código de producto. 10306983
Marca: Fisher BioReagents BP2482100
Solicitar formato a granel o personalizado
EDTA se utiliza ampliamente en biología molecular para minimizar las impurezas de iones metálicos en tampones de reacción. Ideal para trabajos de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido edético, ácido etilendiaminetetraacético, edatimil, ácido EDTA, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido tetraacético etilendiamina
Color Incolora
Nombre de nota Solución de 0.5 M, pH 8.0 (para trabajo con ADN)
Fórmula lineal (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Concentración 0.475 a 0.525 M
Índice Merck 15, 3565
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.25
Identificación Supera pruebas
Envase Frasco de polietileno
pH 8.0
Cantidad 100 ml
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.