Learn More
Ácido etilenodiaminatetraacético, ACS, + 99,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
11306388 2.5 kg 2.50 Kg
11396378 100 g 100 g
11386378 500 g 500 g
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11306388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011931.A4
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Agente quelante
Chelating agentEthylenediaminetetraacetic acid is used as a complexing agent for many cations. It prevents metal ion impurities and is used to remove excess iron from the body. It acts as a sequestering agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 1716295
Índice Merck 14,3517
Información de solubilidad Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.24
Porcentaje de pureza ≥99.4%
Grado ACS
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.