Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10479740 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
10479740 250 g 250 GR
10786281 100 g 100 GR
2 options
Código de producto. 10479740
Marca: Fisher Chemical D/0452/50
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL 3541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 2-({2-[bis(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 220°C
Color Blanco
pH 2.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.23g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 0.013 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.