Learn More
Hidrato de sal magnésica de disodio de ácido etilenodiaminetraacético, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as chelating agents over a broad pH range in aqueous systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal magnésica de disodio de ácido etilenodiaminetraacético es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos. Se usa como agente quelante en un amplio intervalo de pH en sistemas acuosos.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en líquidos ácidos y orgánicos
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar a temperatura ambiente.
El hidrato de sal magnésica de disodio de ácido etilenodiaminetraacético es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos. Se usa como agente quelante en un amplio intervalo de pH en sistemas acuosos.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en líquidos ácidos y orgánicos
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate |
Punto de fusión | >300°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in acid and organic liquids |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.50 (Anhydrous) |