Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica, dihidrato, certificado AR para análisis, extrapuro, Fisher Chemical™
Código de producto. 10526383 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10526383 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10335460 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
10203570 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
10213570 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
11473743 5 kg Barril de plástico 5 KG
5 options
Código de producto. 10526383
Marca: Fisher Chemical D/0700/60
Solicitar formato a granel o personalizado
C10H18N2Na2O10, CAS Number-6381-92-6, 5kg, White, 372.23g/mol, 252 deg.C, 150037, Plastic keg, 4 to 6, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL 150037
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dihidrato de disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 252°C
Color Blanco
pH 4 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.23g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo