Learn More
Sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético, solución 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10000190
Sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético, solución 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10000190
10 L, Bolsa en caja
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Código de producto. 10000190
Marca: Fisher Chemical J/3700/24
Solicitar formato a granel o personalizado
Sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético, solución 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-33-3
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 336.21
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Color Incolora
Envase Bolsa en caja
Cantidad 10 L
Nombre IUPAC disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2525939 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2025 Catalog NumberJ/3700C/05,J/3700C/90,J/3700/15,J/3700/24,J/3700/17
Nombre del producto
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)
Título del producto
Sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético, solución 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™ >