Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, solución salina disódica 0,2 N, certificado, HPLC para detección electroquímica, Fisher Chemical
Código de producto. 10131430 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10131430 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10131430
Marca: Fisher Chemical J/3710/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 139-33-3
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
Peso molecular (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Envase Frasco de vidrio ámbar