Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, (EDTA), solución de 0,5 M, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15825388 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825388 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15748687 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
2 options
Código de producto. 15825388
Marca: Thermo Scientific J15694.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente quelante utilizado en muchos tampones enzimáticos y en concentraciones más altas, como inactivador enzimático.
Agente quelante utilizado en muchos tampones de enzimas y en concentraciones más altas, como inactivador de enzimas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.238
Número MDL MFCD00150037
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
Envase Frascos Nalgene
Cantidad 100 mL
Beilstein 3900609
Grado Biología molecular, ultrapuro
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M
Forma física Solución