Learn More
Clorhidrato de etilhidrocupreina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480167
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 11480167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21627.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3413-58-9 | C21H29ClN2O2 | 376.925 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3413-58-9
Fórmula molecular C21H29ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 376.925
Número MDL MFCD00135594
Clave InChI QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Sinónimo ethylhydrocupreine hydrochloride, optoquin hydrochloride, ethylhydrocupreine hcl, optochin hydrochloride, unii-s3n0jb4fc7, neumolisina, numoquin hydrochloride, s3n0jb4fc7, optoquinhydrochloride, optochin
PubChem CID 16219340
Nombre IUPAC (R)-(6-etoxiquinolin-4-il)-[(2S,4S,5R)-5-etil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]metanol; clorhidrato
SMILES CCC1CN2CCC1CC2C(C3=C4C=C(C=CC4=NC=C3)OCC)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylhydrocupreine hydrochloride
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.91
Porcentaje de pureza 97%