Learn More
Solución de bromuro de etilmagnesio, 0,9 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylmagnesium bromide |
Color | Negro-marrón a gris |
Nombre de nota | 1M Solution in THF |
Fórmula lineal | C2H5MgBr |
Concentración | 0.85 to 1.15M |
Fieser | 02,205; 08,510; 11,574 |
Densidad | 1.0100g/mL |
Información de solubilidad | Solubility in water: vigorous reaction. |
Nombre IUPAC | magnesio; etano; bromuro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.27 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0443558 | Certificado de análisis | 13/03/2024 | 210478000,210471000 |
A0459580 | Certificado de análisis | 11/03/2024 | 210478000,210471000 |
A0395976 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 210478000,210471000 |
A0414142 | Certificado de análisis | 20/05/2021 | 210478000,210471000 |
A0411228 | Certificado de análisis | 10/02/2021 | 210478000,210471000 |
Seguridad y manipulación
- Ethyl magnesiumbromide, 1M solution in THF
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.