Learn More
Bromuro de etilmagnesio, 3 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
94.67€ - 327.63€
CAS 925-90-6, 60-29-7
Fórmula molecular C2H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 133.27
Número MDL MFCD00000043
Clave InChI TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
Nombre IUPAC bromo(ethyl)magnesium
SMILES CC[Mg]Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10601425
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
347291000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
94.67€
100 ml
10703563
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
347298000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
327.63€
800 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de etilmagnesio, 3 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals