Learn More
Ethylparaben, MedChemExpress
Código de producto. 16428526
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 16428526
Marca: Medchem Express HYB0934
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylparaben
Forma física Solid
CAS 120-47-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ethyl parahydroxybenzoate Ethyl 4-hydroxybenzoate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.