Learn More
Etopósido, MP Biomedicals
Código de producto. 11496321 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 11496321
Marca: MP Biomedicals 0219391880
CAS 33419-42-0
Fórmula molecular C29H32O13
Peso molecular (g/mol) 588.56
Número MDL MFCD00869325,MFCD00869325
Clave InChI VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Sinónimo vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
PubChem CID 50936917
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etoposide
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Nombre IUPAC (9R)-5-[[(2R,6R,7R,8R)-7,8-dihidroxi-2-metil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-6-il]oxi]-9-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[6,5-f][1,3]benzodioxol-8-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.6
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Etoposide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: etoposide