Learn More
Cytiva Casetes de gel Ettan™ DALT
Cintas de gel fáciles de usar para la carga, descarga y almacenamiento de gel.
Marca:  Cytiva 80-6488-69
Detalles adicionales : Peso : 1.15400kg
Código de producto. 10269424
  • 486.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Hoefer DALT es un sistema integrado para electroforesis bidimensional de alta resolución y alto rendimiento reproducible. Los módulos de instrumentos y accesorios están especialmente diseñados para múltiples geles de acrilamida de gran formato
  • Grosor del separador: 1,5 mm
  • Dimensiones del gel: 20 x 26 x 0,15cm
  • Anchura: 27,6cm (10,86 in)
  • Altura: 21,7cm (8,54 in)
  • Dos placas de vidrio se unen a lo largo de un borde por un banda articulada de caucho de silicona
  • Los separadores laterales (1,5 mm de grosor) están pegados en su lugar
Especificaciones
Especificaciones
Almacenamiento, descarga y carga de geles
1/pack
1,5 mm
27,6 cm
21,7 cm
Casete de fundición de gel Ettan DALT
0,05 in
10,86 in
8,54 in
Certificados
Ver productos accesorios