Learn More
Eugenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10550591
Eugenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10550591
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10550591
Marca: Thermo Scientific Acros 119115000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-53-0
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00008654
Clave InChI RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eugenol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -12°C to 10°C
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 254.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2C=CHCH2)C6H3(OCH3)OH
Índice de refracción 1.5400 to 1.5420
Cantidad 500 g
Beilstein 06,961
Índice Merck 15,394
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 2.46g/L (25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-(prop-2-en-1-il)fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0454281 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number,119111000,119110050,119115000
Número de loteA0464969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2024 Catalog Number119110025,119111000,119110050,119115000
Número de loteA0454281 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number119110025,119111000,119110050,119115000
Número de loteA0397456 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number119110025,119111000,119110050,119115000
Número de loteA0410711 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number119110025,119111000,119110050,119115000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eugenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Eugenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >