Learn More
Eugenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11406897
Eugenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406897
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11406897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14332.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Internal standard in GC assays for presence of thymol in biological samplesEugenol is used in cosmetics, essential oil, perfumeries and flavorings. It finds application as a local antiseptic and anesthetic. It is combined with zinc oxide to form zinc oxide eugenol, which is used in dental restoration especially for root canal sealing and prosthodontics. It is also an antifungal antimicrobial agonist of the TRPV1 receptor. It is also used in production of stabilizers and antioxidants for plastics and rubbers. Further, it is used in the production of vanillin. It serves as an active ingredient in cloves. In addition to this, it is used as an insect attractant, chemical intermediate and denaturant for alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Patrón interno en ensayos de GC para presencia de timol en muestras biologías. El eugenol se utiliza en cosméticos, aceites esenciales, perfumerías y aromas. Encuentra aplicación como anestésico y antiséptico local. Se combina con óxido de cinc para formar eugenol de óxido de cinc, que se utiliza en la restauración dental especialmente para el sellado del canal radicular y la prostodoncia. También es un agonista antimicrobiano y antifúngico del receptor 1TRPV. También se utiliza en la producción de estabilizadores y antioxidantes para plásticos y cauchos. Asimismo, se utiliza en la producción de vainillina. Sirve como ingrediente activo en el clavo. Además de esto, se utiliza como atrayente de insectos, producto intermediario químico y desnaturalizante para el alcohol.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, aceites, alcohol, ácido acético glacial, cloroformo e hidróxido sódico acuoso. No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-53-0
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00008654
Clave InChI RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-prop-2-enilfenol
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eugenol
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.068
Punto de ebullición 252°C to 253°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.541
Cantidad 100 g
Beilstein 1366759
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3898
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,oils,alcohol,glacial acetic acid,chloroform and aqueous sodium hydroxide. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10242570 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2022 Catalog NumberA14332.36,A14332.22
Número de loteU17I031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/08/2022 Catalog NumberA14332.36,A14332.22
Número de lote10240458 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/05/2022 Catalog NumberA14332.36,A14332.22
Número de lote10139077 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14332.36,A14332.22
Número de lote10185463 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14332.36,A14332.22
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eugenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Eugenol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Eugenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >