Learn More
Euro Protection™ Eurmask Uno
Eurmask Uno Euro Protection™ es una media máscara para un solo cartucho roscado.
Marca: Euro Protection™ 22130
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Máscara parcial para 1 cartucho roscado
- Cuerpo: Caucho termoplástico TPE
- Arnés: Correa elástica de tela y caucho
- Válvulas: Silicona
- Correas ajustables
Especificaciones
EN 140:1998 | |
COMPATIBILIDAD: 22130, 22140, 22150, 22160, 22170, 22210 | |
115 g |
TPE Caucho termoplástico, silicona | |
1/paq., 16paq./Carton |