Learn More
MULTIROIR Recipiente Euro con tapa
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 135 mm
400 x 300 x 235 mm
400 x 300 x 335 mm
600 x 400 x 135 mm
600 x 400 x 235 mm
600 x 400 x 335 mm
600 x 400 x 435 mm
800 x 600 x 340 mm
800 x 600 x 440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Recipiente de plástico con cubierta integrada
- Adecuado para manipulación manual y/o automatizada
- El recipiente Euro de alta calidad tiene una cubierta práctica con dos bisagras y dos cierres de trinquete
- Material de polipropileno
- Color: Gris plateado
- RAL 7001
- Uso alimentario
- Resiste las variaciones de temperatura
- Resiste ácidos y bases
- Gran número de referencias
- Muchos accesorios disponibles, como etiquetas y clips
- Otros colores bajo petición
- Marcas bajo petición
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Archivador de portaobjetos Shandon |
| Material | Polipropileno |
| Color | Gris |
| Forma | Rectangulares |
| Descripción | BC4320 |
| Incluye | Abra las asas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 300 x 335 mm |