Learn More
Lámina de europio, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Europium foil |
| Color | Gris |
| Nombre de nota | 0.25mm (0.01 in.) thick |
| Cantidad | 50 x 50 mm |
| Olor | Odorless |
| Envase | Mylar bajo argón |
| Peso | ≈0.82g/25x25mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Número UN | UN3208 |
| Mostrar más |