Learn More
Nitrato de europio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10733391
Nitrato de europio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733391
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10733391
Marca: Thermo Scientific Acros 196680050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) nitrate hexahydrate
Nombre de nota 99.9%
CAS 10031-53-5
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula molecular EuN3O9·6H2O
Fórmula lineal Eu(NO3)3·6H2O
Número MDL MFCD00149700
Sinónimo europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
Clave InChI JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
Nombre IUPAC europio(3+);trinitrato;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 446.07
PubChem CID 202256
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.07
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Europium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Nitrato de europio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >