Learn More
Óxido de europio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Europium(III) oxide |
Color | Blanco a rosa |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
Fórmula lineal | Eu2O3 |
Índice Merck | 10, 3854 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
Nombre IUPAC | europio(3+);oxígeno(2-) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.91 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464165 | Certificado de análisis | 01/07/2024 | 193020050,193020250,193020010 |
A0454375 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 193020050,193020250,193020010 |
A0424957 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 193020050,193020250,193020010 |
A0451349 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 193020050,193020250,193020010 |
A0438746 | Certificado de análisis | 27/02/2023 | 193020050,193020250,193020010 |
Safety and Handling
- Europium(III) oxide