Learn More
Óxido de europio(III), 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Descripción
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes and red or blue phosphor in television sets. It shows a useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Europium(III) oxide |
Punto de fusión | 2291°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.92 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Aspecto | White powder or chunks |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q04I002 | Certificado de análisis | 11/07/2022 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
S04E038 | Certificado de análisis | 13/06/2022 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
U18H052 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
A17X013 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 011300.06,011300.22,011300.14 |
B20L22A | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 011300.06,011300.22,011300.14 |