Learn More
IKA™ Agitadores de varilla EUROSTAR 100
Utilice este mezclador de laboratorio para una gran variedad de aplicaciones.El agitador de varilla IKA™ EUROSTAR 100 ajusta automáticamente la velocidad a través de la tecnología controlada por microprocesador.
2960.00€ - 3346.00€
Especificaciones
Velocidad | De 30 a 1300 rpm |
---|---|
Capacidad | 100 L |
Tensión | 230 V |
Vataje | 186 W |
Anchura (métrico) | 86 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13400577
![]() |
IKA™
0004028500 |
Al x An x Diám: 267 x 86 x 230 mm | EUROSTAR 100 Control |
3346.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13490567
![]() |
IKA™
0004238100 |
Al. x An. x Diám.:248 x 86 x 208 mm | EUROSTAR 100 Digital |
2960.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Incluye interfaces RS 232 y USB para controlar y documentar todos los parámetros.
- Cuenta con un visor integrado de la tendencia de par de torsión para medir los cambios en la viscosidad.
- Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
- Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
- Garantiza una velocidad constante incluso con cambios en las viscosidades de la muestra.
- Pantalla TFT multilingüe
- Funciones programables
- Medición de temperatura integrada
- Funcionamiento en intervalos
- Función de marcha atrás.
- Función de temporizador
- Circuito de seguridad ajustable
- Función de bloqueo.
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes de agitador de paso
- Protección contra sobrecarga
- Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
- Funcionamiento silencioso
- Pantalla de código de errores.
- Sensor de temperatura H 67.60 y soporte WH 11 WiCo incluidos en la entrega.
Especificaciones
De 30 a 1300 rpm | |
230 V | |
86 mm | |
50/60 Hz | |
De 5 °C a 40 °C | |
70.000 mPas |
100 L | |
186 W | |
230 V, 50/60 Hz, 186 W | |
Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico | |
100 Ncm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IKA™ Agitadores de varilla EUROSTAR 100