Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medición portátil Eutech CON 450
El medidor robusto resistente al agua con retroiluminación es ideal para cualquier entorno
Marca:  Thermo Scientific™ 01X651633
567.83 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15397053
  • 819.08€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Medidor, celda de conductividad (K = 1,0), Grip-Clip™, dos pilas AA, maletín rígido de transporte, cable USB, soluciones de calibración
Descripción
Descripción
El medidor resistente al agua con retroiluminación es ideal para cualquier entorno
  • Diseño duradero resistente al agua y al polvo con clasificación IP67    
  • Pantalla grande y retroiluminada personalizada – Vea la medición con la temperatura y la eficiencia de la celda  
  • Grip-Clip™ – Asegura rápida y fácilmente la sonda en su vaso de precipitados o recipiente    
  • Calibre usando estándares reconocidos automáticamente o manualmente; a un punto único en todos los rangos o a múltiples puntos (un punto de calibración por cada rango de conductividad)
  • Constante de celda seleccionable – 0,10; 1,00 o 10,0  
  • Coeficiente de temperatura ajustable de 0,00 a 10,00 % por ºC. Ajuste a 0,0 % para cumplir los métodos USP para mediciones no compensadas    
  • Factor de conductividad a TDS ajustable – Ajustable de 0,4 a 1,0    
  • Selección de ºC / ºF – Elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación    
  • Incluye nuestra celda de conductividad fácil de limpiar    
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional    
  • Almacene hasta 500 conjuntos de datos con datos – Utilice salida USB o RS232 con cable de datos opcional para enviar datos a su software o a nuestro software de comunicación gratuito    
  • Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
  • Soporte integrado con montaje en pared – Permite realizar mediciones de sobremesa o almacenamiento de forma sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
± 1% a escala completa
Conductividad, SDT, salinidad, temperatura, TDS, Salinity, Temperature
De 0 a 200 ms
De 0 ppt a 50 ppt
De 0,01 ppm a 0,1 ppt
-10°C a +110°C
±0,5 °C (±0,9 °F)
Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Medidor: 20 x 8,3 x 5,7 cm, en caja: 23 x 23 x 7 cm
1 lb
Dos pilas AA (incluidas), > 300 horas (sin retroiluminación); adaptador de CA (opcional)
USB, RS232
Auto/manual; 1 punto/intervalo
De 0,01 μS a 0,1 mS
De 0 a 200 ppt (factor TDS 1,0)
± 1% a escala completa
0,01
Pantalla gráfica LCD personalizada con retroiluminación
500
0,5 kg
Eutech CON 450
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Kit de medición portátil Eutech CON 450 >