Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medición portátil Eutech COND 6+ con electrodo
Click to view available options
Peso (métrico):
255 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Medidores portátiles ligeros, económicos y eficientes
- Calibración simple con automatización del
- reconocimiento del estándar de conductividad
- Incluye el soporte de electrodo Grip-Clip
- Precisión a escala completa de ±1 %
- Compensación de temperatura ampliada del 0 al 10 %
- Factor de TDS ajustable
- La memoria no volátil conserva la configuración, incluso si se agotan las pilas
- Garantía de tres años
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Electrodo CONSEN91B, soluciones de calibración de KCI, soporte de electrodo Grip-Clip |
| Exactitud (conductividad) | ± 1 % de la escala completa ± 1 LSD |
| Measurement Modes | Conductividad con temperatura |
| Constante de celda | 0.1, 1.0, 10.0 |
| Puntos de calibración (conductividad) | 4 (1 por rango) automático; 5 (1 por rango) manual |
| Intervalo (conductividad) | De 0,00 a 19,99 μS/cm, de 20,00 a 199,9 μS/cm, de 200,0 a 1999 μS/cm, de 2,00 a 19,99 mS/cm, de 20,0 a 200,0 mS/cm |
| Resolución (conductividad) | 0,05 % a escala completa |
| Resolución (TDS) | 0,05 % a escala completa |
| Exactitud (TDS) | ±1 % de la escala completa ±1 LSD |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0,00 °C a 100,0 °C (80,0 °C con la sonda suministrada) |
| Mostrar más |