Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de conductividad/temperatura Eutech™ CONSEN92W
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Marke: Thermo Scientific™ CONSEN92W
Additional Details : Peso : 2.21000kg
Beschreibung
El electrodo de conductividad/temperatura Eutech™ CONSEN92W se utiliza en medidores de conductividad en diversas aplicaciones. Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Características
- Parámetro: Conductividad/temperatura
- Compensación automática de temperatura
- Celda = 2
- Se utiliza con: CON 510/CON 400/CON 410/PC 300/PC 510/CON 11/CON 110/CON 150/CON 450/PC 450
Spezifikation
De 0 °C a 80 °C | |
2 | |
CON 510/CON 400/CON 410/PC 300/PC 510/CON 11/CON 110/CON 150/CON 450/PC 450 | |
DIN de 6 pines | |
115 x 12 mm | |
Anillos de acero inoxidable, cuerpo epóxico |
K = 10,0 | |
Electrodo de conductividad/temperatura | |
Platinum | |
Electrodo de conductividad/ATC de 2 celdas, constante de celda 10,0, sensor de platino, cuerpo epóxico | |
1 m | |
>1 mS |