Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de conductividad/temperatura Eutech™ CONSEN9203J
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Marca: Thermo Scientific™ 01X244723
442.70 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los electrodos de conductividad Eutech™ se utilizan en medidores de conductividad en diversas aplicaciones. Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Especificaciones
- Parámetro: Conductividad/temperatura
- Intervalo: De 0 a 350 mS
- Escala de temperatura: De 0 a 100 °C*
- Celda: 4
- Constante de celda: K = 0,530
- Material de celda: grafito con cuerpo epóxico
- ATC: sí
- Dimensiones (eje): 144 × 16 mm
- Longitud del cable: 3m
- Conector: 8 pines
- Se utiliza con: COND 610/COND 600/CD 650/PC 650/PCD 650
*Temperatura constante máx. de 75 °C; mediciones intermitentes hasta 100 °C
Especificaciones
K = 0,530 | |
Electrodo de conductividad/temperatura | |
De 0 S a 350 mS |