Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de conductividad/temperatura Eutech™ CONSEN9501D
Descripción
Los electrodos de conductividad Eutech™ se utilizan en medidores de conductividad en diversas aplicaciones. Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Especificaciones
- Parámetro: Conductividad/temperatura
- Intervalo: De 0 a 150 mS
- Escala de temperatura: De 0 a 80 °C*
- Celda: 2
- Constante de celda: K = 1,0
- Material de celda: Anillos de acero inoxidable, PP y cuerpo Ultem
- ATC: sí
- Dimensiones (eje): 44 × 16 mm
- Longitud del cable: 1 m
- Conector: DIN de 8 pines
- Se utiliza con: CON 700/PC 700/CON 2700/PC 2700
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | K = 1,0 |
| Tipo | Electrodo de conductividad/temperatura |
| Material | Cuerpo Ultem |
| Intervalos de medición | De 0 S a 150 mS |