Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ CyberScan pH 610
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 01X415106
666.30 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El medidor de pH Eutech™ CyberScan pH 610 es una opción ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Características:
- 6 puntos de calibración y 20 conjuntos de opciones de tampón automático/manual para una calibración rápida y cómoda.
- La alarma Cal-Debida evita las calibraciones desfasadas, mientras que las alarmas de punto de ajuste avisan cuando las lecturas están fuera de los límites de punto de ajuste.
- Mayor precisión a temperaturas variables con compensación de temperatura automática/manual.
- Mega-espacio de memoria que almacena/ recupera hasta 500 conjuntos de datos con lecturas de temperatura, con marca de fecha y hora formateados para cumplir con los estándares GLP.
- Transferencia de datos inalámbrica y sin cables con tecnología IrDA por infrarrojos. Incluye un software de adquisición de datos complementario basado en PC para la importación de datos y la generación de informes sin complicaciones en cualquier programa de hoja de cálculo popular de su elección.
- Recupere la pendiente del electrodo, el valor de desviación del electrodo y los valores de calibración anteriores para facilitar la referencia
- Pantalla personalizada de gran tamaño y fácil lectura con lecturas simultáneas que proporciona una visualización óptima con iconos fáciles de usar
- La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
- La memoria volátil mantiene los ajustes y los datos almacenados incluso cuando se agotan las pilas.
- Robusto y resistente al agua conforme al estándar IP67 con funda protectora de caucho y una práctica correa de velcro para un mejor agarre.
- Alimentación con pilas o adaptador de CA opcional para su uso en el campo o en la mesa de trabajo con soporte integrado.
- Ahorro de energía con la función de apagado automático.
Especificaciones:
- Intervalo de pH: pH de -2,000 a 19,999
- Rango de mV: ± 2000 mV
- Escala de temperatura: De -10,0 a 110,0 °C
- Compensación de la temperatura: Automático/manual (de 0 a 100 °C)
- Nº. de puntos de calibración: Hasta 6 puntos
- Alarma de calibración necesaria: Sí (días -máx. 30)
- Opciones de tampón de pH: USA, NIST, DIN, PWB
- Calibración personalizada de tampones: Sí (2 a 5)
- Visualización de pendiente/compensación: Sí (pantalla + icono)
- Entradas: Tomas fono de CC, conector de 8 pines, BNC
- Pantalla LCD: Matriz de puntos con retroiluminación
- Memoria: 500 juegos de datos
- Salida: Sí (IrDA/RS232C)
- Funciones especiales: Indicador de estabilidad; autodiagnóstico; memoria no volátil; con función de retención y apagado automático después de 20 minutos
- GLP: Sí
- Protección contra entrada de líquidos: IP67
- Alimentación eléctrica: 4 pilas AAA de 1,4 V o adaptador de alimentación de 9 VCC
Especificaciones
IrDA, RS-232C | |
-10°C a +110°C | |
Sí |
Hasta 6 | |
LCD | |
500 |