Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ CyberScan pH 620
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Marca:  Thermo Scientific™ 01X415107
817.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10309412
  • 1356.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El medidor de pH Eutech™ CyberScan pH 620 es una opción ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Características:
  • mide pH e iones con una resolución de hasta 0,001.
  • La alarma Cal-Debida evita las calibraciones desfasadas, mientras que las alarmas de punto de ajuste avisan cuando las lecturas están fuera de los límites de punto de ajuste.
  • Mayor precisión a temperaturas variables con compensación de temperatura automática/manual.
  • Mega-espacio de memoria que almacena/ recupera hasta 500 conjuntos de datos con lecturas de temperatura, con marca de fecha y hora formateados para cumplir con los estándares GLP.
  • Transferencia de datos inalámbrica y sin cables con tecnología IrDA por infrarrojos. Incluye un software de adquisición de datos complementario basado en PC para la importación de datos y la generación de informes sin complicaciones en cualquier programa de hoja de cálculo popular de su elección.
  • Recupere la pendiente del electrodo, el valor de desviación del electrodo y los valores de calibración anteriores para facilitar la referencia
  • Pantalla personalizada de gran tamaño y fácil lectura con lecturas simultáneas que proporciona una visualización óptima con iconos fáciles de usar
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • La memoria volátil mantiene los ajustes y los datos almacenados incluso cuando se agotan las pilas.
  • Robusto y resistente al agua conforme al estándar IP67 con funda protectora de caucho y una práctica correa de velcro para un mejor agarre.
  • Alimentación con pilas o adaptador de CA opcional para su uso en el campo o en la mesa de trabajo con soporte integrado.
  • Ahorro de energía con la función de apagado automático.
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de -2,000 a 19,999
  • Rango de mV: ± 2000 mV
  • Rango de iones: 0,001 hasta 19900
  • Unidades: ppm/molar/mgL
  • Resolución y exactitud: 2/ 3 dígitos & 0,5 % FS (monovalente) / 1 % (divalente)
  • Escala de temperatura: De -10,0 a 110,0 °C
  • Compensación de la temperatura: Automático/manual (de 0 a 100 °C)
  • Nº. de puntos de calibración: Hasta 6 puntos
  • Alarma de calibración necesaria: Sí (días -máx. 30)
  • Opciones de tampón de pH: USA, NIST, DIN, PWB
  • Calibración personalizada de tampones: Sí (2 a 5)
  • Visualización de pendiente/compensación: Sí (pantalla + icono)
  • Entradas: Tomas fono de CC, conector de 8 pines, BNC
  • Pantalla LCD: Matriz de puntos con retroiluminación
  • Memoria: 500 juegos de datos
  • Salida: Sí (IrDA/RS232C)
  • Funciones especiales: Indicador de estabilidad; autodiagnóstico; memoria no volátil; con función de retención y apagado automático después de 20 minutos
  • GLP: Sí
  • Protección contra entrada de líquidos: IP67
  • Alimentación eléctrica: 4 pilas AAA de 1,4 V o adaptador de alimentación de 9 VCC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
IrDA, RS-232C
-10°C a +110°C
Sí
Hasta 6
LCD
500
Certificados
Ver productos accesorios