Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 450 Dissolved Oxygen Meter
Eutech™ offers a wide range of Dissolved Oxygen (DO) meters and probes for use in various educational, laboratory and industrial applications.
Marca: Thermo Scientific™ 01X651634
531.09 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Eutech™ DO 450 Dissolved Oxygen Meter is a handheld waterproof Dissolved Oxygen/Temperature meter. The DO 450 meter provides an affordable optical RDO technology that reduces maintenance time and costs.
Características
- Parámetro: Oxígeno disuelto/temperatura
- Con la sonda óptica sin electrolito que no requiere mantenimiento no tendrá que sustituir las delicadas membranas y se acaba con la acumulación de sal de las soluciones de relleno.
- Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
- La gran pantalla retroiluminada y personalizada proporciona las mediciones con indicación de temperatura.
- Puede alternar entre % de saturación y mg/l (ppm) de oxígeno disuelto con solo pulsar un botón.
- Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
- Corrección de salinidad y presión barométrica manual.
- Selección de ºC o ºF: elija la unidad que mejor se adapte a su aplicación.
- Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
- Almacene hasta 500 conjuntos de datos: sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
- Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
- Con 500 horas de duración de la batería o adaptador de alimentación universal opcional.
- Soporte integrado con montaje en pared: para facilitar el almacenamiento y la medición de sobremesa.
Especificaciones
Solo medidor DO 450: Medidor, dos pilas AA | |
Compensación de presión y salinidad = manual Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados |
|
OD: Cero y saturación | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Compensación en incrementos de 0,1, ± 10 ºC o ± 18 ºF | |
Almacena hasta 500 conjuntos de datos | |
Opcional | |
Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg | |
± 2 %; ± 0,1 ppm o mg/l hasta 8; ± 0,2 ppm o mg/l por encima de 8 | |
Del 0 al 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l | |
0,10 %; 0,1 ppm/mg/l | |
De 0,0° a 122,0 °F | |
Dos pilas AA (incluidas) |
USB o RS232 | |
De 0 mg/l a 20 mg/l | |
De 0,0 °C a 50,0 °C | |
± 0,5 ºC; ± 0,9 ºF | |
Pantalla gráfica LCD personalizada con retroiluminación | |
IP-67 | |
Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm | |
Medidor: 0,45 kg (1 lb), En caja: 1,4 lb | |
Del 0 al 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l | |
0,10 %; 0,1 ppm/mg/l | |
Sí | |
> 100 horas (sin retroiluminación) | |
± 2 %; ± 0,1 ppm o mg/l hasta 8; ± 0,2 ppm o mg/l por encima de 8 |