Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH/temperatura Eutech™ ECFC7252201B
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Este electrodo combinado de pH, relleno de gel, de unión doble, con cuerpo de plástico y de uso general se utiliza para mediciones generales. ECFC7252201B está disponible con cable de 1 metro.
Características
- Parámetro: pH/temperatura
- Tipo de unión para líquidos: Pin de HDPE poroso
- Herméticas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo de pH con cuerpo de plástico de uso general. Disponible con cable de 1 m |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Doble |
| Material | Cuerpo de plástico |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los medidores de pH con conector de entrada BNC |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Mostrar más |