Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Eutech™ ECFG7370101B
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 93X218819
208.52 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias de la vida, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Este electrodo de vidrio para pH de unión doble libre de obstrucciones es ideal para muestras que contienen tampones TRIS, sulfuros y mucho más. El mecanismo de manguito de llenado de orificios es muy fácil de usar y se utiliza para mediciones generales de pH. Disponible con cable de 1 m.
Especificaciones
Especificaciones
BNC | |
De 0 a 13 | |
Electrodo de pH |
Doble | |
De 0 °C a 100 °C |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora