Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medidor Eutech™ pH 150
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
430.14€ - 502.50€
Especificaciones
Exactitud (pH) | ± 0,01 |
---|---|
Exactitud (temperatura) | ± 0,5 °C |
Calibración | mV: ±200 mV, Temp: Desviación en incrementos de 0,1, ±10 °C o ±18 °F |
Intervalo (pH) | De - 2 a 16 |
Resolución (pH) | 0,01 |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15377043
|
Thermo Scientific™
01X651607 |
Solo medidor pH 150: Medidor, Grip-Clip™, dos pilas AA |
430.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15387043
|
Thermo Scientific™
01X651608 |
Medidor pH 150 & electrodo: Medidor con electrodo de pH de doble unión ECFC7252201B y sonda ATC PHWPTEM01W, Grip-Clip™, dos pilas AA |
502.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de electrodos y medidores de pH. El kit del medidor pH 150 es un medidor de pH con clasificación IP67 resistente al agua que ofrece la medición de pH / mV / temperatura.
Características
- LCD grande de tres líneas – Visualice la medición de pH o mV con la temperatura y el % de pendiente
- Función de memoria integrada: almacena hasta 150 mediciones junto con la temperatura.
- El reconocimiento automático de tampones – identifica automáticamente los conjuntos de tampones USA, NIST o DIN para una calibración rápida
- Hágalo funcionar con pilas AA o use un adaptador de CA opcional para las mediciones de sobremesa
- Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
- Selección de ºF/ºC – Elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación
- Ofrece una desviación de mV – Calibre a un estándar de Redox/ORP o úselo para el diagnóstico de electrodos de pH
- Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
- % de pendiente y temperatura mostrados con cada medición
- Soporte integrado – Ideal para un uso de sobremesa o a largo plazo sencillo
- Opción de montaje en pared – Idónea para ahorrar espacio en la sobremesa
- Incluye la innovadora función Grip-Clip™ – Asegura rápida y fácilmente la sonda en su vaso de precipitados o recipiente
- Compatible con electrodos de pH con conector BNC
Especificaciones
± 0,01 | |
mV: ±200 mV, Temp: Desviación en incrementos de 0,1, ±10 °C o ±18 °F | |
0,01 | |
Hasta 5 (EE. UU. y NIST), hasta 6 (DIN) | |
De 14,0 °F a 230,0 °F | |
LCD, personalizada de 3 líneas | |
150 | |
±2000 |
± 0,5 °C | |
De - 2 a 16 | |
0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima | |
-10°C a +110°C | |
0,1 °C/°F | |
Almacena hasta 150 conjuntos de datos | |
Dos pilas AA (incluidas), >700 horas de uso continuo; adaptador de CA (opcional) | |
Automático/manual (de -10 °C a 110 °C) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Kit de medidor Eutech™ pH 150